Tisk…
1-(2-Ethylphenyl)-1H-pyrrole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905271-1G OR905271-250MG
APOSOR905271-1GEA 13030 CZK
APOSOR905271-1G APOSOR905271-250MG
1-(2-Ethylphenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(2-Ethylphenyl)-1H-pyrrole
Vzorec: C₁₂H₁₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02665229
CAS číslo: 299426-84-9