Tisk…
2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905257-1G OR905257-5G
APOSOR905257-1GEA 1450 CZK
APOSOR905257-1G APOSOR905257-5G
2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₁H₁₅N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02663444
CAS číslo: 72216-05-8