Tisk…
5-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905251-1G OR905251-250MG
APOSOR905251-1GEA 5060 CZK
APOSOR905251-1G APOSOR905251-250MG
5-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyrimidine 95%
5-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyrimidine
Vzorec: C₉H₁₂N₂Si
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258881
CAS číslo: 216309-28-3