3-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905214-1G
OR905214-250MG
OR905214-5G
APOSOR905214-1GEA
7250
CZK
APOSOR905214-1G
APOSOR905214-250MG
APOSOR905214-5G
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)propionic acid 97%
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)propionic acid
Vzorec:
C₇H₁₀N₂O₂ MW: 154.17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04969921 CAS číslo: 796845-56-2 |