Tisk…
6-Chloro-3-methylpyrimidin-4(3H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905192-1G OR905192-250MG
APOSOR905192-1GEA 2610 CZK
APOSOR905192-1G APOSOR905192-250MG
6-Chloro-3-methylpyrimidin-4(3H)-one 98%
6-Chloro-3-methylpyrimidin-4(3H)-one
Vzorec: C₅H₅ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00955650
CAS číslo: 101079-62-3