Tisk…
2-Chlorothiazolo[4,5-c]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR905191-1G OR905191-250MG
APOSOR905191-1GEA 7540 CZK
APOSOR905191-1G APOSOR905191-250MG
2-Chlorothiazolo[4,5-c]pyridine 97%
2-Chlorothiazolo[4,5-c]pyridine
Vzorec: C₆H₃ClN₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13193436
CAS číslo: 884860-63-3