Tisk…
Creatinine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
OR905165-1KG OR905165-250G
APOSOR905165-1KGEA 12440 CZK
APOSOR905165-1KG APOSOR905165-250G
Creatinine 95+%
Creatinine
Vzorec: C₄H₇N₃O
MW: 113,12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059730
CAS číslo: 60-27-5