Tisk…
(1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)methanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905132-1G OR905132-250MG
APOSOR905132-1GEA 17990 CZK
APOSOR905132-1G APOSOR905132-250MG
(1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)methanol 98%
(1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)methanol
Vzorec: C₉H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11977685
CAS číslo: 181867-18-5