Tisk…
5-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-4-azaindole
OR905114-1G
APOSOR905114-1GEA 1780 CZK
APOSOR905114-1G
5-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
5-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MW: 197,0300 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09263244
CAS číslo: 1000341-51-4