2-Amino-3-(dimethylamino)pyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905054-1G
OR905054-250MG
APOSOR905054-1GEA
13230
CZK
APOSOR905054-1G
APOSOR905054-250MG
2-Amino-3-(dimethylamino)pyrazine 95%
2-Amino-3-(dimethylamino)pyrazine
Vzorec:
C₆H₁₀N₄ Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
89488-74-4 |