Tisk…
2-Bromoisobutyric acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-2-methylpropanoic acid, α-Bromoisobutyric acid, 2-Bromo-2-methylpropionic acid
OR905022-100G OR905022-1KG OR905022-500G
APOSOR905022-100GEA 3740 CZK
APOSOR905022-100G APOSOR905022-1KG APOSOR905022-500G
2-Bromoisobutyric acid 95%
2-Bromoisobutyric acid
Vzorec: C₄H₇BrO₂
MW: 167
Bod tání: 48
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004168
CAS číslo: 2052-01-9