Tisk…
Methyl-6-cyanopicolinate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR905007-1G OR905007-250MG
APOSOR905007-1GEA 1950 CZK
APOSOR905007-1G APOSOR905007-250MG
Methyl-6-cyanopicolinate 95%
Methyl-6-cyanopicolinate
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07367924
CAS číslo: 98436-83-0