Tisk…
1,2,4-Triazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2,4-1H-Triazole, 1H-1,2,4-Triazole
OR9050-100G OR9050-1KG OR9050-500G
APOSOR9050-100GEA 870 CZK
APOSOR9050-100G APOSOR9050-1KG APOSOR9050-500G
1,2,4-Triazole 97%
1,2,4-Triazole
Vzorec: C₂H₃N₃
MW: 69.07
Bod varu: 260 °C
Bod tání: 118…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005228
CAS číslo: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Merck Index: 12,09735