5-Bromo-3-ethynylpyridin-2-ylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904985-1G
OR904985-250MG
APOSOR904985-1GEA
5030
CZK
APOSOR904985-1G
APOSOR904985-250MG
5-Bromo-3-ethynylpyridin-2-ylamine 95%
5-Bromo-3-ethynylpyridin-2-ylamine
Vzorec:
C₇H₅BrN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10566045 CAS číslo: 1210838-82-6 |