Tisk…
2-Amino-5-bromo-3-ethynylpyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904952-1G OR904952-250MG
APOSOR904952-1GEA 3940 CZK
APOSOR904952-1G APOSOR904952-250MG
2-Amino-5-bromo-3-ethynylpyrazine 95%
2-Amino-5-bromo-3-ethynylpyrazine
Vzorec: C₆H₄BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09999142
CAS číslo: 1209289-08-6