Tisk…
6-Chloro-5-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904930-1G OR904930-250MG
APOSOR904930-1GEA 5530 CZK
APOSOR904930-1G APOSOR904930-250MG
6-Chloro-5-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
6-Chloro-5-methylpyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13176716
CAS číslo: 1166828-13-2