Tisk…
2,2-Dimethyl-1-phenylpropylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1-phenylpropan-1-amine
OR904924-1G OR904924-5G
APOSOR904924-1GEA 992 CZK
APOSOR904924-1G APOSOR904924-5G
2,2-Dimethyl-1-phenylpropylamine 98%
2,2-Dimethyl-1-phenylpropylamine
Vzorec: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00267378
CAS číslo: 61501-04-0