Tisk…
Ethyl-3-bromopropionate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 3-bromopropanoate
OR904910-500G
APOSOR904910-500GEA 3480 CZK
APOSOR904910-500G
Ethyl-3-bromopropionate 97%
Ethyl-3-bromopropionate
Vzorec: C₅H₉BrO₂
MW: 181,03 g/mol
Bod varu: 135…136 °C
Hustota: 1,412 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000251
CAS číslo: 539-74-2