Tisk…
4-Bromo-5-chloro-2-methylaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR904891-100G OR904891-25G
APOSOR904891-100GEA 2730 CZK
APOSOR904891-100G APOSOR904891-25G
4-Bromo-5-chloro-2-methylaniline 97%
4-Bromo-5-chloro-2-methylaniline
Vzorec: C₇H₇BrClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782182
CAS číslo: 30273-47-3