6-Methylpyridine-3-sulphonic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904880-1G
OR904880-5G
APOSOR904880-1GEA
1700
CZK
APOSOR904880-1G
APOSOR904880-5G
6-Methylpyridine-3-sulphonic acid 98%
6-Methylpyridine-3-sulphonic acid
Vzorec:
C₆H₇NO₃S MW: 173,1897 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01646153 CAS číslo: 4808-69-9 |