Tisk…
Methyl-2-bromoisovalerate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904870-10G OR904870-1G OR904870-5G
APOSOR904870-10GEA 12830 CZK
APOSOR904870-10G APOSOR904870-1G APOSOR904870-5G
Methyl-2-bromoisovalerate 98%
Methyl-2-bromoisovalerate
Vzorec: C₆H₁₁BrO₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 26330-51-8