Tisk…
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: trans-1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane
OR904832-25G
APOSOR904832-25GEA 1700 CZK
APOSOR904832-25G
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol 97%
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol
Vzorec: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066360
CAS číslo: 3236-48-4