Tisk…
4-Methoxybenzyl isocyanide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Isocyanomethyl)-4-methoxybenzene
OR904817-1G OR904817-250MG
APOSOR904817-1GEA 27210 CZK
APOSOR904817-1G APOSOR904817-250MG
4-Methoxybenzyl isocyanide 95%
4-Methoxybenzyl isocyanide
Vzorec: C₉H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02664572
CAS číslo: 1197-58-6