Tisk…
Methyl-5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904812-1G OR904812-250MG
APOSOR904812-1GEA 20900 CZK
APOSOR904812-1G APOSOR904812-250MG
Methyl-5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate 95%
Methyl-5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03778975
CAS číslo: 517870-22-3