Tisk…
3-Methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904805-1G OR904805-250MG
APOSOR904805-1GEA 22950 CZK
APOSOR904805-1G APOSOR904805-250MG
3-Methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 95%
3-Methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Vzorec: C7H7N3
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062968
CAS číslo: 194278-45-0