Tisk…
Methyl-3-hydroxy-5-methyl-2-thiophenecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904800-1G OR904800-250MG
APOSOR904800-1GEA 23970 CZK
APOSOR904800-1G APOSOR904800-250MG
Methyl-3-hydroxy-5-methyl-2-thiophenecarboxylate 95%
Methyl-3-hydroxy-5-methyl-2-thiophenecarboxylate
Vzorec: C₇H₈O₃S
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 5556-22-9