Tisk…
(4-Acetamidophenyl)boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Acetamidophenylboronic acid, 4-Acetamidobenzeneboronic acid, 4-Acetylaminophenylboronic acid
OR9048-5G OR9048-25G
APOSOR9048-5GEA 2650 CZK
APOSOR9048-5G APOSOR9048-25G
(4-Acetamidophenyl)boronic acid
(4-Acetamidophenyl)boronic acid
Vzorec: C₈H₁₀BNO₃
MW: 178.98 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179451
CAS číslo: 101251-09-6