Tisk…
4-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904781-1G OR904781-5G
APOSOR904781-1GEA 1020 CZK
APOSOR904781-1G APOSOR904781-5G
4-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde 98%
Vzorec: C₇H₅ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16999770
CAS číslo: 56962-12-0