Ethyl-2-methylthiophene-3-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904776-1G
OR904776-5G
APOSOR904776-1GEA
0
CZK
APOSOR904776-1G
APOSOR904776-5G
Ethyl-2-methylthiophene-3-carboxylate 98%
Ethyl-2-methylthiophene-3-carboxylate
Vzorec:
C₈H₁₀O₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14698267 CAS číslo: 19432-66-7 |