Tisk…
5-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904770-5G
APOSOR904770-5GEA 1870 CZK
APOSOR904770-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
5-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole
Vzorec: C₃H₄BrN₃
MW: 161,9900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109756
CAS číslo: 16681-72-4