Tisk…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
OR904769-1G OR904769-25G OR904769-5G
APOSOR904769-1GEA 3540 CZK
APOSOR904769-1G APOSOR904769-25G APOSOR904769-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde 98%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₈N₂O
MW: 124,1405 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159635
CAS číslo: 25016-12-0