Tisk…
5-Chloro-2-methoxyisonicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-2-methoxypyridine-4-carboxylic acid
OR904765-1G OR904765-250MG
APOSOR904765-1GEA 15510 CZK
APOSOR904765-1G APOSOR904765-250MG
5-Chloro-2-methoxyisonicotinic acid 98%
5-Chloro-2-methoxyisonicotinic acid
Vzorec: C7H6ClNO3
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 88912-22-5