Tisk…
3,6-Dichloropyridazine-4-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904762-1G OR904762-250MG
APOSOR904762-1GEA 1780 CZK
APOSOR904762-1G APOSOR904762-250MG
3,6-Dichloropyridazine-4-carbonitrile 98%
3,6-Dichloropyridazine-4-carbonitrile
Vzorec: C₅HCl₂N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16621820
CAS číslo: 35857-93-3