Tisk…
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904751-100G OR904751-500G
APOSOR904751-100GEA 3740 CZK
APOSOR904751-100G APOSOR904751-500G
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone 95%
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone
Vzorec: C₆H₈O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010706
CAS číslo: 3658-77-3