Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[2,3-b]pyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904722-1G OR904722-250MG
APOSOR904722-1GEA 2480 CZK
APOSOR904722-1G APOSOR904722-250MG
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[2,3-b]pyrazine 95%
1,2,3,4-Tetrahydropyrido[2,3-b]pyrazine
Vzorec: C₇H₉N₃
MW: 135,1700 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062758
CAS číslo: 35808-40-3