Tisk…
1-(5-Methyl-2-pyridinyl)piperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904676-10G OR904676-1G OR904676-5G
APOSOR904676-10GEA 25630 CZK
APOSOR904676-10G APOSOR904676-1G APOSOR904676-5G
1-(5-Methyl-2-pyridinyl)piperazine 97%
1-(5-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061050
CAS číslo: 104395-86-0