Tisk…
4-Amino-3,5-xylenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-3,5-dimethylphenol
OR904670-100G
APOSOR904670-100GEA 10390 CZK
APOSOR904670-100G
4-Amino-3,5-xylenol 98%
4-Amino-3,5-xylenol
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137,1800 g/mol
Bod tání: 181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01741459
CAS číslo: 3096-70-6