4-(2-Formyl-1-pyrrolyl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904656-1G
OR904656-250MG
APOSOR904656-1GEA
9330
CZK
APOSOR904656-1G
APOSOR904656-250MG
4-(2-Formyl-1-pyrrolyl)benzonitrile 95%
4-(2-Formyl-1-pyrrolyl)benzonitrile
Vzorec:
C₁₂H₈N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02664880 CAS číslo: 169036-66-2 |