1H-Pyrrol-1-ylacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904643-1G
OR904643-250MG
APOSOR904643-1GEA
7940
CZK
APOSOR904643-1G
APOSOR904643-250MG
1H-Pyrrol-1-ylacetic acid 98%
1H-Pyrrol-1-ylacetic acid
Vzorec:
C₆H₇NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00955795 CAS číslo: 19167-98-7 |