Tisk…
2,3-Dihydroxynaphthalene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Naphthalene-2,3-diol, 2,3-Naphthalenediol
OR904617-500G
APOSOR904617-500GEA 5460 CZK
APOSOR904617-500G
2,3-Dihydroxynaphthalene 98%
2,3-Dihydroxynaphthalene
Vzorec: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Bod tání: 162…164 °C
Bod vzplanutí: 175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004073
CAS číslo: 92-44-4