Tisk…
2-Hydrazinobenzothiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9046-10G OR9046-50G OR9046-5G OR9046-25G
APOSOR9046-10GEA 0 CZK
APOSOR9046-10G APOSOR9046-50G APOSOR9046-5G APOSOR9046-25G
2-Hydrazinobenzothiazole 97%
2-Hydrazinobenzothiazole
Vzorec: C₇H₇N₃S
Bod tání: 198…202 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00041849
CAS číslo: 615-21-4
EINECS: 210-416-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III