Tisk…
2-Acetyl-3,5-dimethylpyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3,5-Dimethylpyrazin-2-yl)ethanone
OR904583-25G OR904583-5G
APOSOR904583-25GEA 6550 CZK
APOSOR904583-25G APOSOR904583-5G
2-Acetyl-3,5-dimethylpyrazine 95%
2-Acetyl-3,5-dimethylpyrazine
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
MW: 150.18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055023
CAS číslo: 54300-08-2