Tri-tert-butyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
DOTA(OtBu)₃, 2-(4,7,10-Tris(2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl)acetic acid, 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic Acid Tri-tert-butyl Ester, 4,7,10-Tri-(t-butyloxycarbonylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl-acetic acid hydrobromide salt, DOTA-tri(t-butyl ester)
OR904563-250MG
OR904563-5G
APOSOR904563-250MGEA
0
CZK
APOSOR904563-250MG
APOSOR904563-5G
Tri-tert-butyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate 97%
Tri-tert-butyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate
Vzorec:
C₂₈H₅₂N₄O₈ MW: 572,74 g/mol Bod tání: 88…93 °C (rozkl.) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02259697 CAS číslo: 137076-54-1 |