Tisk…
1-Pyridin-3-ylmethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904526-1G OR904526-250MG
APOSOR904526-1GEA 19440 CZK
APOSOR904526-1G APOSOR904526-250MG
1-Pyridin-3-ylmethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Pyridin-3-ylmethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02665151
CAS číslo: 186801-36-5