Tisk…
2-Bromo-6-cyanopyrazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904498-1G OR904498-5G
APOSOR904498-1GEA 2940 CZK
APOSOR904498-1G APOSOR904498-5G
2-Bromo-6-cyanopyrazine 97%
2-Bromo-6-cyanopyrazine
Vzorec: C₅H₂BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109800
CAS číslo: 859064-02-1