Tisk…
Ethyl-2-oxobutanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904493-100G OR904493-25G
APOSOR904493-100GEA 11540 CZK
APOSOR904493-100G APOSOR904493-25G
Ethyl-2-oxobutanoate 95%
Ethyl-2-oxobutanoate
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03265336
CAS číslo: 15933-07-0