2-Methylpyrimidine-4-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR904478-1G
OR904478-250MG
OR904478-5G
APOSOR904478-1GEA
5530
CZK
APOSOR904478-1G
APOSOR904478-250MG
APOSOR904478-5G
2-Methylpyrimidine-4-carbaldehyde 98%
2-Methylpyrimidine-4-carbaldehyde
Vzorec:
C₆H₆N₂O MW: 122.13 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09832936 CAS číslo: 1004-17-7 UN: 2811 ADR: 6.1 III |