Tisk…
1-Pyrimidin-2-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904477-1G OR904477-250MG
APOSOR904477-1GEA 10980 CZK
APOSOR904477-1G APOSOR904477-250MG
1-Pyrimidin-2-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Pyrimidin-2-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₇N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02665163
CAS číslo: 383136-27-4