Tisk…
4-(Thiazol-2-yl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904473-1G OR904473-250MG
APOSOR904473-1GEA 17360 CZK
APOSOR904473-1G APOSOR904473-250MG
4-(Thiazol-2-yl)aniline 95%
4-(Thiazol-2-yl)aniline
Vzorec: C₉H₈N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06655097
CAS číslo: 193017-26-4