Tisk…
2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR904469-1G OR904469-250MG
APOSOR904469-1GEA 2400 CZK
APOSOR904469-1G APOSOR904469-250MG
2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)benzaldehyde 95%
2-(2-Aminopyrimidin-5-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₉N₃O
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 914349-52-3